Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Open-Top PolypropyleneScrew Thread Closures with Red PTFE-Faced Silicone Septa
Autoclavable and used for multiple injections
204.00 - 1025.00
Produktcode | Merk | Kleur | Voorgesneden | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur | Voorgesneden | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11863033
|
DWK Life Sciences
73813BK-8425 |
Black | Yes | 8-425 |
1025.00
1000 stuks |
|
|||
11843033
|
DWK Life Sciences
73812WH8425 |
White | No | 8-425 |
867.00
1000 stuks |
|
|||
11803043
|
DWK Life Sciences
73813WH8425 |
White | Yes | 8-425 |
1025.00
1000 stuks |
|
|||
11803033
|
DWK Life Sciences
73812BK8425 |
Black | No | 8-425 |
867.00
1000 stuks |
|
|||
11813033
|
DWK Life Sciences
73812BK-9425 |
Black | No | 9-425 |
204.00
1000 stuks |
|
|||
11873033
|
DWK Life Sciences
73813BK9425 |
Black | Yes | 9-425 |
1025.00
1000 stuks |
|
|||
11893023
|
DWK Life Sciences
73812BK13425 |
Black | No | 13-425 |
867.00
1000 stuks |
|
|||
11853033
|
DWK Life Sciences
73813BK13425 |
Black | Yes | 13-425 |
1025.00
1000 stuks |
|
|||
11883033
|
DWK Life Sciences
73813BL9425 |
Blue | Yes | 9-425 |
1025.00
1000 stuks |
|
|||
11833033
|
DWK Life Sciences
73812WH13425 |
White | No | 13-425 |
867.00
1000 stuks |
|
|||
Beschrijving
- Manufactured using the highest quality raw materials
- Designed for an ideal fit with Kimble Chase autosampler vials
- Convenient assembly of caps and liners
- Available with standard or pre-slit septa
Specificatie
Polypropylene | |
Autoclavable |