Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Squibb Separatory Funnels with PTFE-Plug Stopcock
Do not require grease
520.20
Specificatie
Materiaal | Borosilicate Glass |
---|---|
Certificeringen/conformiteit | ASTM E1096, Type IV |
Voor gebruik met (toepassing) | Eliminates contamination |
Lengte (metrisch) steel | 60mm |
Materiaal van stop | Glass |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afsluitkraan | Stopnummer | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afsluitkraan | Stopnummer | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15142388
|
DWK Life Sciences
29048F-125 |
125 mL | 2; PTFE | 22 | 2 Pack | N/A | ||||||
Beschrijving
Do not require grease
Lower stems made of large-diameter tubing for liquid to drain out completely when stopcock is closed.
- Eliminate contamination
- Will not bind or freeze
Informatie over bestelling
Stem lengths, 60mm.
Compliance
Designed from ASTM™ E 1096-86.
Specificatie
Borosilicate Glass | |
Eliminates contamination | |
Glass |
ASTM E1096, Type IV | |
60mm | |
Squibb Separatory Funnel |
Product Title
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Squibb Separatory Funnels with PTFE-Plug Stopcock