Learn More
Ansell KleenGuard™ G10 blauwe nitrilhandschoenen
Biedt dezelfde bescherming en prestaties als nitril en is net zo comfortabel, en dat voor de voordelige, reguliere prijs van latex
Specificatie
Certificeringen/conformiteit FDA 21 CFR 170-199, CFIA approved
Toepassingen Industrial
AQL 4
Kleur Poolblauw
Voor eenmalig gebruik Ja
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
Comfortabeler en zuiniger dan standaard nitrilhandschoenen, maar bieden tegelijkertijd uitstekende bescherming binnen een breed scala aan industriële toepassingen. Ideaal voor elektronische montage, elektrische contracten, schilderen, productie, aluminium drukgieten, auto-industrie en voedselverwerkingstoepassingen.
  • Uitstekend comfort en bewegingsvrijheid
  • Vrij van natuurlijke rubberlatex, waarmee het risico op type-I allergische reacties wordt verminderd
  • Beschikken over de gevoeligheid van latex, en bieden de bescherming van nitril
  • Poedervrij om het uitdrogingseffect van poeder op de huid te minimaliseren
  • Voor Noord-Amerika en Europa gecertificeerd voor voedselverwerking
  • Milieuvriendelijke verpakking betekent meer waarde, minder afval
  • Vingertoppen met structuurafwerking voor een betere grip
  • Versterkte manchet voor eenvoudig aantrekken
  • Voor zowel links- als rechtshandigen
  • Lengte: 9.5 inch (24 cm)
  • Dikte: 2 mil
  • Poolblauwe kleur
  • Milieuvriendelijk: Product bevat ecologische kenmerken of eigenschappen (bijv. waterbesparing, loodvrij, enz.) zoals beschreven in de productinformatie
Specificatie
Specificatie
FDA 21 CFR 170-199, CFIA approved
4
Ja
Ja
Nee
0.05 mm
24 cm
Industrial
Poolblauw
Partially Textured
Nitril
2 mil
9.5 in.