Learn More
Ansell Kimtech Pure™ G5 steriele latexhandschoenen
Sterile, hand-specific latex gloves provide sensitive and dextrous protection in Class 100/ISO 5 or higher cleanroom environments.
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | ASTM D3577, IEST-RP-CC005 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Kleur | Natural |
Waarschuwingen:
Deze producten bevatten natuurlijke rubberlatex, een component dat bij sommige gebruikers allergische reacties kan veroorzaken. Uitsluitend gebruiken volgens en in overeenstemming met de instructies en waarschuwingen van de fabrikant. Raadpleeg de richtlijnen van uw instelling betreffende het gebruik van deze producten.
Beschrijving
Ideaal voor biotechnologie, farmaceutische industrie en fabricage van medische hulpmiddelen, alsook voor laboratoriumtoepassingen. Uitzonderlijk sterk, duurzaam en flexibel om vermoeidheid tegen te gaan en tegelijkertijd beweeglijkheid en comfort te verbeteren.
- Natuurlijk rubberlatex biedt superieure barrièrebescherming
- Laag gehalte natuurlijke rubbereiwitten (≤50 μg totaal gehalte in water extraheerbare eiwitten per gram)
- Handpalmen en binnenkant vingers met structuurafwerking zorgen voor een betrouwbare natte en droge grip zonder afbreuk te doen aan de tastgevoeligheid
- Gerolde, versterkte manchet voor optimale bescherming
- Gammabestraald
- Handspecifiek
- Dikte: 8.7 mil
- Lengte: 12 inch (30.5 cm)
- Kleur: Natuurlijk
Informatie over bestelling
Dubbel verpakt met binnenvoering.
Compliance
Voldoen aan of overtreffen ASTM™ D3577-norm. Voldoen aan AQL 1.5-norm voor kritieke waarschuwingen.
Specificatie
ASTM D3577, IEST-RP-CC005 | |
Class 100 (ISO 5) | |
Natural | |
Fully Textured | |
Latex | |
Sterile | |
0.20 mm | |
12 in. |
PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 | |
1.5 | |
Single-use | |
Specific | |
Powder Free | |
8 mil | |
Kimtech™ Pure G5 | |
30.5 cm |