Learn More
Ansell Kimtech Pure™ G5-latexhandschoenen
G5 non-sterile 12 in. latex gloves provide enhanced tactile sensitivity and performance. Recommended for Class 100/ISO 5 or higher critical environments.
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ASTM D3578
Certifications/Compliance (Europe) Cat III according to (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Kleur Natuurlijk
Meer specificaties weergeven
Waarschuwingen:
Deze producten bevatten natuurlijke rubberlatex, een component dat bij sommige gebruikers allergische reacties kan veroorzaken. Uitsluitend gebruiken volgens en in overeenstemming met de instructies en waarschuwingen van de fabrikant. Raadpleeg de richtlijnen van uw instelling betreffende het gebruik van deze producten.
Beschrijving
Beschrijving
Laag gehalte natuurlijke rubbereiwitten.
  • Handpalmen en vingers met structuurafwerking
  • Versterkte manchet biedt extra kracht en vergemakkelijkt het aantrekken
  • Voor zowel links- als rechtshandigen
  • Dikte: 8.3 mil
  • Lengte: 10 of 12 inch (25 of 30.5 cm)
Informatie over bestelling
100 in bulk verpakte handschoenen per polyzak met dubbele wand en voering.
Compliance
Voldoen aan of overtreffen betreffende ASTM™ D3578-norm.
Specificatie
Specificatie
ASTM D3578
Class 100 (ISO 5)
Natuurlijk
Voor zowel links- als rechtshandig gebruik
Latex
Non-sterile
0.20 mm
12 in.
Cat III according to (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
1.5
No Texture
No
nr.
8.3 mil
Kimtech™ Pure G5
30.5 cm