Learn More
Ansell Kimtech Pure™ G3 Sterile Sterling™-nitrilhandschoenen
Verbeterde verpakkingen om 50% meer handschoenen per doos te leveren dan traditionele handschoenen. Kimberly Clark™ Kimtech Pure™ G3 Sterile Sterling™ nitrilhandschoenen worden aanbevolen voor ISO-klasse 4 of cleanroomomgevingen met een hogere klasse.
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | ASTM D 6319, AQL 1.5, Klasse 10, ASTM D3767 |
---|---|
Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1.5 |
Kleur | Grijs |
Beschrijving
G3 Sterile Sterling™ nitrile gloves provide protection and cleanliness for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
- Handspecifiek
- Natuurrubber-/latexvrij
- Statisch dissipatief in gebruik
- In map of zak van polyethyleen
- Verpakt voor aseptisch aantrekken
- Milieuverantwoord— 50% minder bulk dan traditionele steriele latex handschoenen
- Aanbevolen voor ISO klasse4 of hogere cleanroomomgevingen
- Dikte: 4 mil
- Lengte: 12 in. (30.5cm)
Specificatie
ASTM D 6319, AQL 1.5, Klasse 10, ASTM D3767 | |
Yes | |
Grijs | |
Partially Textured | |
0.10 mm | |
Ja | |
3.1 mil | |
Nee | |
Ja | |
0.10 mm | |
Kimtech™ G3 Sterile | |
30.5 cm |
Class 1 (ISO 3) | |
1.5 | |
Ja | |
4 mil | |
Handspecifiek | |
Nitril | |
0.08 mm | |
Cleanroom Gloves | |
4 mil | |
ISO 9001 | |
12 in. |