Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Pure™ G3 NXT™-nitrilhandschoenen
Bevat geen natuurrubber/latex of proteïnen. Kimtech Pure™ G3 NXT™-nitrilhandschoenen worden aanbevolen voor cleanroomomgevingen van ISO-klasse 4 of hoger.
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs
Cleanroom Class Class 10/ISO 4
Kleur Wit
Afwerking buitenzijde Met structuurafwerking
Finger Thickness (English) 6 mil
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
Non-sterile nitrile gloves do not contain natural rubber latex proteins. Recommended for ISO Class 4 or higher cleanroom environments.
  • Vingertoppen met structuurafwerking
  • Versterkte manchet voor eenvoudig aantrekken
  • Bevatten geen natuurrubber
  • Voor zowel links- als rechtshandigen
  • Dikte: 6.2 mil bij vingertoppen
  • Lengte: 12 inch (30.5 cm)
  • Wit
Informatie over bestelling
Dubbel verpakt met binnenvoering. Verpakt in een cleanroom van ISO-klasse 5.
Compliance
Voldoen aan AQL-niveau van 1.5 voor speldengaatjes.
Specificatie
Specificatie
ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs
Wit
6 mil
Yes
Nee
0.15 mm
12 in.
Class 10/ISO 4
Met structuurafwerking
0.15 mm
Nitril
5.1 mil
Kimtech™ G3
30.48 cm