Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody
Ideal for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
Merk:  Epredia™ RM-9106-S
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12693697
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Ki-67 is a nuclear protein, which is expressed in proliferating cells. Ki-67 is preferentially expressed during late G1-, S-, M-, and G2-phases of the cell cycle, while cells in the G0 (quiescent) phase are negative for this protein.
Host Species: Rabbit
Clone: SP6
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
Positive Control: Spleen, tonsil, or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Ki-67
Monoclonal
Unconjugated
A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
IVD
Primary
Concentrated
Immunohistochemistry (Paraffin)
SP6
Rabbit
1 mL
Cancer and Tumor Biology
Human
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
  • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen