Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Matrix K, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
46.60 - 80.30
Specificatie
Kleur Colorless
Verpakking Amber glass bottle
Fysische vorm Liquid
Dampdichtheid > 1.0
MDL-nummer 81734
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11443813
Bekijk documenten
Fisher Chemical
K/2300R/08
500 mL
46.60
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10205592
Bekijk documenten
Fisher Chemical
K/2300R/15
1 L
80.30
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Matrix to be used in conjunction with Complete 5K (US: AL2250R; EU: K/2250R) for high water content analysis of aldehydes and ketones.
Specificatie
Specificatie
Colorless
Liquid
81734
Amber glass bottle
> 1.0
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Aqualine Matrix K
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P264-Na het werken met dit product gezicht, handen en alle blootgestelde huid grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Chloroform; 2-Butoxyethanol; Ethyl alcohol; Ethylene glycol
  • REA17-CMR1-Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Karl Fischer Aqualine™ Matrix K, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™