Learn More
Cytiva Jumbosep™ Centrifugal Device Membrane Inserts
Jumbosep™ devices can accelerate sample processing, maximize sample recovery, add versatility, and prevent solution bypass.
287.00 - 331.00
Specificatie
Beschrijving EFA: 15.2 cm2
Materiaal (membraan) PES
Steriliteit Non-sterile
Aantal 12/Pk.
Volume (metrisch) 20 to 60 mL (Sample)
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk MWCO Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk MWCO Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17164781
Bekijk documenten
Cytiva
OD010C65
10 kDa Blue
287.00
Pack of 12
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17104791
Bekijk documenten
Cytiva
OD030C65
30 kDa Red
287.00
Pack of 12
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17144791
Bekijk documenten
Cytiva
OD100C65
100 kDa Clear
287.00
Pack of 12
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17124781
Bekijk documenten
Cytiva
OD003C65
3 kDa Gray
287.00
Pack of 12
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17184791
Bekijk documenten
Cytiva
OD300C65
300 kDa Orange
331.00
Pack of 12
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Typically concentrates 60 mL sample volumes to 5 mL in 30 minutes
  • Achieve 50X concentration and > 90% recovery in just minutes
  • Low protein-binding Omega™ membrane and polysulfone housing minimize losses due to non-specific binding
  • Versatile Omega membrane is available in a variety of MWCOs
  • Color-coded and laser etched for easy identification
  • Built-in dead stop prevents spinning to dryness
  • Unique sealing mechanism prevents retentate leakage and filtrate contamination
  • Economical - Sample reservoir and filtrate receiver can be sanitized or autoclaved, and reused
Specificatie
Specificatie
EFA: 15.2 cm2
Non-sterile
20 to 60 mL (Sample)
PES
12/Pk.