Learn More
Jenway™-geleidbaarheidsstandaard 84 μS
Bepaalt de elektrische geleidbaarheid van een monster met Bibby Scientific™ Jenway™ Geleidbaarheidsstandaarden bieden stabiele en betrouwbare kalibraties.
76.90 - 98.25
Chemische identificatiekenmerken
Aantal 500 ml
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Geleidbaarheid Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Geleidbaarheid Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11400509
Bekijk documenten
Jenway
16156-80
500 ml 84μ s
98.25
11490499
Bekijk documenten
Jenway
90238-48
500 ml 12.88 ms
76.90
Beschrijving
Beschrijving
  • For use with Jenway™ Conductivity and TDS meters.
  • Choose 12.88m/S or 84μ/S standards depending on your specific needs
  • Available in quantities of 500mL
  • Voor gebruik met Jenway&trade geleidbaarheids-/TDS-meters.
  • Kies voor 12.88 m/s of 84 &;mu;/s standaarden afhankelijk van uw specifieke behoeften
  • Verkrijgbaar in hoeveelheden van 500 ml
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
500 ml