Learn More
Isoxazole-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
20.90 - 59.60
Chemische identificatiekenmerken
CAS 21169-71-1
Moleculaire formule C4H3NO3
Molecular Weight (g/mol) 113.072
MDL-nummer MFCD00156151
InChI Key MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
PubChem CID 2060599
IUPAC Name 1,2-oxazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10254964
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC10301DA
1 g
20.90
1 gram
10732357
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC10301DE
5 g
59.60
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
21169-71-1
113.072
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
2060599
C1=C(ON=C1)C(=O)O
C4H3NO3
MFCD00156151
isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
1,2-oxazole-5-carboxylic acid
Specificatie
Isoxazole-5-carboxylic acid
96.5
97%
C4H3NO3
isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
C1=C(ON=C1)C(=O)O
113.072
113.07
21169-71-1
100.0
Amber glass bottle
MFCD00156151
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
1,2-oxazole-5-carboxylic acid
2060599
97%