Learn More
Isopropyl Acetate, Puriss p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Puriss. p.a.,≥99.5% (GC)
38.13 - 97.18
Chemische identificatiekenmerken
CAS 108-21-4
Moleculaire formule C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00008877
InChI Key JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC Name propan-2-yl acetate
SMILES CC(C)OC(=O)C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15685600
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
45960-250ML
250 mL Glass bottle
38.13
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15675600
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
45960-1L
1 L Glass bottle
97.18
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
108-21-4
102.133
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
7915
CC(C)OC(=O)C
C5H10O2
MFCD00008877
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
propan-2-yl acetate
Specificatie
Isopropyl acetate
0.872g/mL at 25°C
1.8% (37°F), 8%
894°F
CH3COOCH(CH3)2
MFCD00008877
1740761
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
propan-2-yl acetate
7915
102.13g/mol
≥99.5% (GC)
108-21-4
85°C
4°C (39.2°F)
C5H10O2
1.377
UN1220
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
CC(C)OC(=O)C
102.133
3.5 (vs air)
47mmHg (20°C)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Isopropyl acetate
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-561-1
Productidentificatie
  • Isopropyl acetate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: isopropyl acetate