Learn More
Isohexane, contains <5% N-Hexane, for Residue Analysis, Distol™
121.00 - 221.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 73513-42-5
Moleculaire formule C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD00009406
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
IUPAC Name 2-methylpentane
SMILES CCCC(C)C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10020180
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0408/15
1 L N/A N/A N/A
10703801
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0408/17
2.5 L
221.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
73513-42-5
86.18
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
7892
CCCC(C)C
C6H14
MFCD00009406
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
2-methylpentane
Specificatie
-154°C
Colorless
Amber Glass Bottle
C6H14
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CCCC(C)C
86.18
86.18g/mol
73513-42-5
60°C
Liquid
MFCD00009406
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
2-methylpentane
7892
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Isohexane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.