Learn More
Isohexane, contains <5% N-Hexane, Extra Pure, SLR
49.05 - 585.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 73513-42-5
Moleculaire formule C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD00009406
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
IUPAC Name 2-methylpentane
SMILES CCCC(C)C
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10779234
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0401/15
1 L Amber Glass Bottle
49.05
10468980
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0401/PB17
2.5 L Plastic-coated Glass Bottle
70.75
10396370
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0401/21
5 L Metal Can
158.00
11488343
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0401/24
10 L Metal Can
211.00
10181900
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0401/25
25 L Metal Can
585.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
73513-42-5
86.18
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
7892
CCCC(C)C
C6H14
MFCD00009406
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
2-methylpentane
Specificatie
-154°C
Colorless
Liquid
MFCD00009406
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
2-methylpentane
7892
73513-42-5
60°C
C6H14
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CCCC(C)C
86.18
86.18g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Isohexane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P331-GEEN braken opwekken.