Learn More
Ismatec™ REGLO-CPF Analog Pump Drive
Merk:  Ismatec™ ISM1014B
Produktcode. 11923834
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Analog
0.045 to 180 mL/min.
REGLO-CPF
135 mm
Analog Pump Drive
115/230V
115/230 V 50/60 Hz 50 w
50/60 Hz
135 mm
100 mm
50 w
18 to 1800 rpm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen