Learn More
IJzerstandaard, 1000 mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
42.35 - 135.00
Chemische identificatiekenmerken
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Meer specificaties weergeven
Inclusief: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10376122
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLFE2-2Y
125 ml Poly-fles
92.49
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10172002
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLFE2-2T
250 mL Triple-leached LDPE bottle
105.00
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11448709
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLFE2-2X
500 mL Triple-leached LDPE bottle
135.00
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16391226
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLFE2-2M
30 mL Triple-leached LDPE bottle
42.35
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Fe1000μg/mL
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
23925
CHEBI:82664
Specificatie
Iron Standard
Garantiecertificaat voor analyse rapporteert maximaal 30 bestanddelen op ppb-niveau.
Fe
AA, ICP
[Fe]
iron
23925
Certified Reference Material
Assurance
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
55.85
CHEBI:82664
2% HNO3
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Causes skin irritation, serious eye irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Productidentificatie
  • 1000
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, iron
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product intended for laboratory use only