Learn More
Iron(III) sulfate hydrate, Puriss. p.a., 21-23% Fe basis, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
58.74 - 876.76
Chemische identificatiekenmerken
CAS 15244-10-7
Moleculaire formule Fe2H2O13S3
Molecular Weight (g/mol) 417.87
MDL-nummer MFCD00011007
InChI Key VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
IUPAC Name iron(3+);trisulfate;hydrate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15623310
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31235-500G
500 g Poly bottle
58.74
500 gram
15603310
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31235-1KG
1 kg Poly Bottle
104.12
1 kg
15633310
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31235-6X1KG
6 x 1 kg Poly Bottle
529.05
6 stuks
15613310
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31235-25KG
25 kg Paper / Poly Bag
876.76
25 kg
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
15244-10-7
417.87
VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
iron(3+);trisulfate;hydrate
Fe2H2O13S3
MFCD00011007
167265
O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specificatie
Iron(Iii) Sulfate Hydrate
Fe2H2O13S3
MFCD00011007
VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
iron(3+);trisulfate;hydrate
167265
puriss. p.a.
15244-10-7
Fe2(SO4)3 · xH2O
3260
O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
417.87
399.88g/mol (anhydrous basis)
21 to 23% Fe basis
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310
H290-H302-H315-H318
missing translation for 'rtecsNumber' : NO8520000
Productidentificatie
  • Iron(III) sulfate hydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Iron(III) sulfate hydrate