Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
31.31 - 338.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10025-77-1 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl3FeH12O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 270.29 |
MDL-nummer | MFCD00149712 |
InChI Key | NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K |
Synoniem | Ferric chloride hexahydrate |
IUPAC Name | iron(3+) hexahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10695862
|
Thermo Scientific Acros
217091000 |
100 g | Plastic bottle |
31.31
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10115180
|
Thermo Scientific Acros
217095000 |
500 g | Plastic bottle |
98.04
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10434605
|
Thermo Scientific Acros
217090025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
338.69
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid for analysisChemische identificatiekenmerken
10025-77-1 | |
270.29 | |
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K | |
iron(3+) hexahydrate trichloride |
Cl3FeH12O6 | |
MFCD00149712 | |
Ferric chloride hexahydrate | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Specificatie
280.0°C to 285.0°C | |
37.0°C | |
10025-77-1 | |
Adhering Crystalline Powder and Lumps | |
Cl3FeH12O6 | |
MFCD00149712 | |
15, 4046 | |
Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, acetone and ether | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] | |
270.29 | |
≥99% |
Iron(III) chloride hexahydrate | |
p.a. | |
Orange | |
99.0 to 102% (Iodometry) | |
FeCl3·6H2O | |
01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158 | |
Ferric chloride hexahydrate | |
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K | |
iron(3+) hexahydrate trichloride | |
270.29 | |
Analytical |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
IF IN EYES: Rinse cautiously with wa
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : NO5425000
- Iron(III) chloride hexahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Iron (III) chloridehexahydrate, Iron(III) chloride