Learn More
Iridium(IV) oxide, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 84.5% min, Thermo Scientific Chemicals
713.67
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12030-49-8
Moleculaire formule CH4
Molecular Weight (g/mol) 16.04
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methane
SMILES C
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11385667
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043396.03
1 g
713.67
1 gram
Beschrijving
Beschrijving
Iridium(IV) oxide is used in the coating of anode-electrodes for industrial electrolysis in association with other rare oxides. It is also used in microelectrodes for electrophysiology research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12030-49-8
16.04
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
C
CH4
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
methane
Specificatie
Iridium (IV) oxide
Black
(metals basis)
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
Insoluble in water.
C
16.04
99.99%
Ir 84.5% min
11.7 g/mL
12030-49-8
Powder
CH4
UN1479
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
methane
224.2
Premion™
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H272
May intensify fire
oxidizer.
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: OXIDIZING SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-743-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Iridium(IV) oxide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Iridium oxide