Learn More
Iridium(III) chloride, anhydrous, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 63.9% min, Thermo Scientific Chemicals
524.61 - 2355.72
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10025-83-9
Moleculaire formule Cl3Ir
Molecular Weight (g/mol) 298.567
MDL-nummer MFCD00011063
InChI Key DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 25563
IUPAC Name trichloroiridium
SMILES Cl[Ir](Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11365647
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043380.03
1 g
524.61
1 gram
11375647
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043380.06
5 g
2355.72
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Iridium(III) chloride is used in iridium electroplating, in making the standard meter bar of paris and crucibles. It is used for high temperature electrical contacts, as hardening agent, in tipping pens and compass bearings and Pt/Ir spark plugs. It is used for medical, surgical or other patient oriented applications, MMO (mixed metal oxide) titanium electrode coatings and as a starting material for heterogeneous catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10025-83-9
298.567
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
trichloroiridium
Cl3Ir
MFCD00011063
25563
Cl[Ir](Cl)Cl
Specificatie
Iridium(III) chloride
10025-83-9
Powder
Cl3Ir
Insoluble in water.
Cl[Ir](Cl)Cl
298.567
298.56
Green to brown powder
763°C (decomposition)
Brown to Green
99.99% (Metal basis)
MFCD00011063
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
trichloroiridium
25563
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-044-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Iridium(III) chloride, anhydrous
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Iridium chloride