Learn More
Thermo Scientific Chemicals IR-125, Laser Grade
100.50 - 1095.45
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 3599-32-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C43H47N2NaO6S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 774.967 |
MDL-nummer | MFCD00013078 |
InChI Key | MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | Indocyanine Green |
PubChem CID | 132274068 |
ChEBI | CHEBI:31696 |
IUPAC Name | sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidene]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate |
SMILES | CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10321541
|
Thermo Scientific Chemicals
412541000 |
100 mg | Glass bottle |
100.50
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10331541
|
Thermo Scientific Chemicals
412545000 |
500 mg | Glass bottle |
371.85
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10503524
|
Thermo Scientific Chemicals
412540020 |
2 g | Glass bottle |
1095.45
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
3599-32-4 | |
774.967 | |
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M | |
132274068 | |
sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidene]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate |
C43H47N2NaO6S2 | |
MFCD00013078 | |
Indocyanine Green | |
CHEBI:31696 | |
CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+] |
Specificatie
IR-125 | |
3599-32-4 | |
MFCD00013078 | |
Indocyanine Green | |
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M | |
CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+] | |
774.967 | |
CHEBI:31696 | |
774.97 | |
237500L/(mole.cm) (dried sample) | |
Crystalline Powder or Crystals |
235.0°C | |
C43H47N2NaO6S2 | |
15, 5002 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmso, acetonitrile | |
Authentic | |
sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidene]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate | |
132274068 | |
784nm (in methanol) | |
Pure | |
Brown to Green |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 222-751-5
missing translation for 'rtecsNumber' : DE3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- IR-125
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.