Learn More
Instrument Check Standard 3 For Ion Chromatography, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Merk:  SPEX Certiprep ICMIX3-100
Produktcode. 11430209
  • 234.00 / 125 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Inclusief: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Beschrijving
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ca+21000μg/mL
NH4+400μg/mL
K+200μg/mL
Mg+2200μg/mL
Na+200μg/mL
Li+50μg/mL
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specificatie
Specificatie
Instrument Check Standard 3
125 mL
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Certified Reference Material
Components in 2% HNO3:
Ca+2    •1000μg/mL
K+    •200μg/mL
Li+    •50μg/mL
Mg+2    •200μg/mL
Na+    •200μg/mL
NH4+    •400μg/mL
Triple-leached LDPE bottle
With Certificate of Analysis
Ion Chromatography
Standard Solution
2% HNO3
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • IC Instrument Check Standard 3
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product intended for laboratory use only