Learn More
Iodoacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
53.97 - 196.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS 624-75-9
Moleculaire formule C2H2IN
Molecular Weight (g/mol) 166.949
MDL-nummer MFCD00001886
InChI Key VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
IUPAC Name 2-iodoacetonitrile
SMILES C(C#N)I
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11332256
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03634.09
10 g
53.97
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11342256
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03634.18
50 g
196.98
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
Solubility
Soluble in benzene, alcohol, acetone, ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Notes
Light Sensitive. Store at 4°C. Incompatible with reducing agents, light and bases. Store away from strong bases.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
624-75-9
166.949
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
69356
C(C#N)I
C2H2IN
MFCD00001886
iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
2-iodoacetonitrile
Specificatie
Iodoacetonitrile
2.306
86°C (186°F)
ICH2CN
MFCD00001886
1734628
iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
2-iodoacetonitrile
69356
97%
624-75-9
70°C to 72°C (10 mmHg)
C2H2IN
1.574
UN2922
Light sensitive
Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
C(C#N)I
166.949
166.95
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H302-H312-H332-H227
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Combustible liquid.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 210-860-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AM0740000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Iodoacetonitrile
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Iodoacetonitrile