Learn More
Iodine Solution, Wij'S, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
2.5L, 118 deg.C, Amber, 17 deg.C, 11354, Plastic Coated Glass bottle, Liquid, 2.1, 11mmHg at 20 deg.C
129.00 - 194.00
Chemische identificatiekenmerken
MDL-nummer 11354
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10548230
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/4500/PB15
1 L
129.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10476870
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/4500/PB17
2.5 L
194.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
2.5L, 118 deg.C, Amber, 17 deg.C, 11354, Plastic Coated Glass bottle, Liquid, 2.1, 11mmHg at 20 deg.C
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
11354
Specificatie
118°C
Amber
Liquid
Plastic Coated Glass bottle
Vapor Density: 2.1
17°C
2
11354
11mmHg at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Iodine Solution, Wij'S, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™