Learn More
Iodine solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N)
132.99 - 463.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | I2 |
Molecular Weight (g/mol) | 253.81 |
MDL-nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
InChI Key | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15674790
|
Honeywell-Fluka
35090-2.5L |
2.5 L |
132.99
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15694790
|
Honeywell-Fluka
35090-5L |
5 L | N/A | ||||||
15604800
|
Honeywell-Fluka
35090-6X1L |
6 x 1 L |
299.23
6 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15684790
|
Honeywell-Fluka
35090-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
463.41
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Chemische identificatiekenmerken
7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:17606 |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
807 | |
II |
Specificatie
Iodine solution | |
I2 | |
NONH for all modes of transport | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
0.05 M |
7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
3587194 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
molecular iodine | |
807 | |
253.81g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Iodine solution
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: iodine