Learn More
Iodine, resublimed crystals, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
37.79 - 369.84
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7553-56-2
Moleculaire formule I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15465955
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010619.88
2.5 g
37.79
2.50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11380789
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010619.14
25 g
126.63
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11300799
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010619.22
100 g
369.84
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Iodine, resublimed crystals, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™