Learn More
Iodine monobromide, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
68.84 - 237.18
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7789-33-5 |
---|---|
Moleculaire formule | BrI |
Molecular Weight (g/mol) | 206.81 |
MDL-nummer | MFCD00011353 |
InChI Key | CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution |
PubChem CID | 82238 |
IUPAC Name | iodobromane |
SMILES | BrI |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11303488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039106.14 |
25 g |
68.84
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11393478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039106.22 |
100 g |
237.18
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Iodine bromide is used for bromination of and for determining iodine used. IBr is used in some types of iodometry. It is also used as a organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7789-33-5 | |
206.81 | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
82238 | |
BrI |
BrI | |
MFCD00011353 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution | |
iodobromane |
Specificatie
116°C (decomposition) | |
50° (sublimation) | |
Crystalline | |
BrI | |
3902973 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
iodobromane | |
82238 | |
Light and moisture sensitive |
Iodine bromide | |
7789-33-5 | |
98% min | |
MFCD00011353 | |
None | |
It is soluble in alcohol,water,ether,carbon disulfi,and glacial acetic acid. | |
BrI | |
206.81 | |
206.81 | |
4.416 |
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-159-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold; Store under Nitrogen
- Iodine monobromide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Iodine bromide