Learn More
Iodine, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
63.80 - 212.18
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Moleculaire formule | I2 |
Molecular Weight (g/mol) | 253.81 |
MDL-nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
InChI Key | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
PubChem CID | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10439750
|
Fisher Chemical
I/0500/48 |
100 g |
63.80
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10152000
|
Fisher Chemical
I/0500/50 |
250 g |
119.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10162000
|
Fisher Chemical
I/0500/53 |
500 g |
212.18
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 |
Specificatie
185°C | |
7553-56-2 | |
5.1 | |
I2 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
Amber glass bottle | |
Vapor Density: 8.8 |
113°C | |
Gray | |
Solid | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
diiodine | |
807 | |
253.81g/mol | |
0.41 hPa 25 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Iodine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
Product Title
Iodine, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™