Learn More
Iodine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
38.15 - 274.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Moleculaire formule | I2 |
Molecular Weight (g/mol) | 253.81 |
MDL-nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
InChI Key | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | diiodine |
SMILES | II |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11415003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12278.18 |
50 g |
38.15
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11425003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12278.30 |
250 g |
85.53
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11405003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12278.0B |
1000 g |
274.37
1000 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
diiodine |
Specificatie
183°C to 186°C (sublimation) | |
Solid | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
II | |
253.81 |
7553-56-2 | |
I2 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
diiodine | |
≥99% |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Iodine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P330-De mond spoelen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: iodine