Learn More
Iodide solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
77.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
Moleculaire formule I
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12942135
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 022 250
250 mL Bottle
77.00
12952135
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 022 500
500 mL Bottle
114.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
I
Specificatie
Iodide
Liquid
Single-component Standard Solution
I
1 g/L
H2O
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)