Learn More
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Station Accessories
Keep your Integrity 10, RS-200, or RS-250 Reaction Station running smoothly with these parts and accessories.
356.00 - 6355.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) Integrity 10
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11718342
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
36630-85
Glass Tubes, 24 mm x 150 mm
356.00
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11798332
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
36630-92
Integrity Software
5165.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12719048
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
36630-88
Small Intrusive IR probe PID-NIR5-BNSD
6355.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11896121
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Cole-Parmer™
36630-80
Multi Temp Module
3580.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12621116
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
36630-89
Multi IR Box
4660.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12709048
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
36630-90
Non Intrusive IR Sensor
2385.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Specificatie
Specificatie
Integrity 10