Learn More
Buerkle™ Polystyrene Lid for Buerkle™ Instrument Tray
Buerkle™ Polystyrene Lid for Buerkle™ Instrument Tray offers a good view and safe closure at the same time.
Merk:  Buerkle™ 4230-2071
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10727964
  • 15.45 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Lid gives a good view
  • Safe closure
Specificatie
Specificatie
190 x 150 mm
190 mm
Instrument Tray Lid
For 700 mL Instrument Tray
Not Autoclavable
Clear
Polystyrene
150 mm
Rectangular
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen