Learn More
Buerkle™ Polystyrene Lid for Buerkle™ Instrument Tray
Buerkle™ Polystyrene Lid for Buerkle™ Instrument Tray offers a good view and safe closure at the same time.
Merk:  Buerkle™ 4230-2051
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10138611
  • 11.95 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Lid gives a good view
  • Safe closure
Specificatie
Specificatie
500 mL
Clear
Polystyrene
110 mm
Rectangular
210 x 110 mm
210 mm
Instrument Tray Lid
For 500 mL Instrument Tray
Not Autoclavable
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen