Learn More
Miele Professional™ Insert
Insert E 969 for holding different utensils
Merk: Miele Professional™ 5746240
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Perforated plate 7 x 7 x 3 mm
- Suitable for E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 with E 945
Specificatie
Roestvrij staal | |
Roestvrij staal | |
533 mm | |
363 mm |
Inzetrek/module voor bekerglazen | |
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | |
122 mm |