Learn More
Indole-4-methanol, 97%, Thermo Scientific™
52.76 - 148.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1074-85-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H9NO |
Molecular Weight (g/mol) | 147.18 |
MDL-nummer | MFCD01632220 |
InChI Key | BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi |
PubChem CID | 2773457 |
IUPAC Name | 1H-indol-4-ylmethanol |
SMILES | OCC1=C2C=CNC2=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15325018
|
Thermo Scientific Acros
455532500 |
250 mg |
52.76
250 mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15315018
|
Thermo Scientific Acros
455530010 |
1 g |
148.74
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
1074-85-7 | |
147.18 | |
BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N | |
2773457 | |
OCC1=C2C=CNC2=CC=C1 |
C9H9NO | |
MFCD01632220 | |
indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi | |
1H-indol-4-ylmethanol |
Specificatie
Indole-4-methanol | |
46.0°C to 50.0°C | |
C9H9NO | |
indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi | |
OCC1=C2C=CNC2=CC=C1 | |
147.18 | |
147.17 |
1074-85-7 | |
96% min. (GC) | |
MFCD01632220 | |
BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N | |
1H-indol-4-ylmethanol | |
2773457 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Indol-4-methanol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.