Learn More
Indole-2-carboxylic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
51.86 - 161.81
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1477-50-5
Moleculaire formule C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00005611
InChI Key HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
PubChem CID 72899
IUPAC Name 1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10676312
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122200100
10 g Glass bottle
51.86
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10785001
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122200500
50 g Glass bottle
161.81
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1477-50-5
161.16
HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
72899
OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
C9H7NO2
MFCD00005611
indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
1H-indole-2-carboxylic acid
Specificatie
Indole-2-carboxylic acid
1477-50-5
Brown to White
98.5% min. (HPLC)
MFCD00005611
indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
1H-indole-2-carboxylic acid
72899
99%
99%
205.0°C to 209.0°C
Authentic
C9H7NO2
22, 61
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
161.16
161.16
Crystalline Powder or Crystals
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 216-030-4
Productidentificatie
  • Indole-2-carboxylic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.