Learn More
Indium tin oxide, Vacuum Deposition Grade, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
94.80 - 954.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS 50926-11-9
Moleculaire formule InOSn
Molecular Weight (g/mol) 249.527
MDL-nummer MFCD00171662
InChI Key AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC Name indium;oxotin
SMILES O=[Sn].[In]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11365407
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042677.06
5 g N/A N/A N/A
11375407
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042677.14
25 g
320.60
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11355407
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042677.22
100 g
954.75
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Indium tin oxide is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
50926-11-9
249.527
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
57350325
O=[Sn].[In]
InOSn
MFCD00171662
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
indium;oxotin
Specificatie
Indium tin oxide
Pieces
InOSn
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
indium;oxotin
57350325
50926-11-9
(metals basis)
MFCD00171662
Insoluble in water.
O=[Sn].[In]
249.527
99.99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H335
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H335-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures