Learn More
Indium tin oxide, NanoTek∣r, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
239.19 - 780.89
Chemische identificatiekenmerken
CAS 50926-11-9
Moleculaire formule InOSn
Molecular Weight (g/mol) 249.527
MDL-nummer MFCD00171662
InChI Key AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC Name indium;oxotin
SMILES O=[Sn].[In]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11460910
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044927.14
25 g
239.19
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11470910
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044927.22
100 g
780.89
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Indium tin oxide is one of the most widely used transparent conducting oxides due to its important properties like electrical conductivity and optical transparency, as well as the easy formation of thin film on deposition. It is also used in touch panels, electrochromic, electroluminescent and LCD displays, plasma displays, field emission displays, heat reflective coatings, energy efficient windows, gas sensors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • NanoTek™ indium tin oxide can be used to impart conductivity to transparent coatings such as those on the surface of computer display tubes or on the films used to produce conductive display screens such as for interactive touch screens
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
50926-11-9
249.527
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
57350325
O=[Sn].[In]
InOSn
MFCD00171662
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
indium;oxotin
Specificatie
Indium tin oxide NanoTek™
Yellow to Green
InOSn
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
indium;oxotin
57350325
Odorless
50926-11-9
Powder
MFCD00171662
Insoluble in water.
O=[Sn].[In]
249.527
99.5%
7.16 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P270-P314-P501c
H372
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Indium tin oxide, Nanotek
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P314-Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Indium oxide, Tin oxide