Learn More
Indium powder, -100 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
118.59 - 1255.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-74-6 |
---|---|
Moleculaire formule | In |
Molecular Weight (g/mol) | 114.82 |
MDL-nummer | MFCD00134048 |
InChI Key | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
PubChem CID | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
IUPAC Name | indium |
SMILES | [In] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15482087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044986.06 |
5 g |
118.59
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15492087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044986.14 |
25 g |
505.52
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15456665
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044986.22 |
100 g |
1255.25
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-74-6 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
5359967 | |
indium |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
Specificatie
Indium powder | |
7440-74-6 | |
2072°C | |
(metals basis) | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
99.99% | |
Odorless |
Silver to Gray | |
156.6°C | |
7.31 g/mL | |
In | |
UN3089 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
indium | |
5359967 | |
114.82 | |
−100 Mesh | |
Powder |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Indium powder
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ontvlambare vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Indium