Learn More
Indium(III) sulfide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
101.39 - 1166.81
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12030-24-9
Moleculaire formule In2S3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00011061
InChI Key SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15422367
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045563.04
2 g
101.39
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15432367
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045563.09
10 g
268.34
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15442367
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045563.18
50 g
1166.81
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12030-24-9
325.82
SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
[S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
In2S3
MFCD00011061
diindium(3+) trisulfanediide
Specificatie
Indium (III) sulfide
12030-24-9
(metals basis)
MFCD00011061
[S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
325.82
99.999%
Moisture sensitive
1050°C
Powder
In2S3
SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
diindium(3+) trisulfanediide
325.83
Like rotten eggs
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H332-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-742-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures