Learn More
Indium(III) fluoride, anhydrous, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
114.97 - 482.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7783-52-0
Moleculaire formule F3In
MDL-nummer MFCD00016149
Synoniem indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15476985
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045525.06
5 g
114.97
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15486985
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045525.14
25 g
482.40
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Indium(III) fluoride is used in the preparation of non-oxide glasses. It acts as a catalyst in the reaction of trimethylsilyl cyanide (TMSCN) to aldehydes to get cyanohydrins. It play a vital role as a catalyst in organic synthesis to prepare fluorine containing 2,4,5-trisubstituted imidazoles and polysubstituted pyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7783-52-0
F3In
MFCD00016149
indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Specificatie
>1200°C
∼1170°C
7783-52-0
Powder
F3In
MFCD00016149
indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
171.82
Odorless
4.39 g/mL
Indium (III) fluoride
Anhydrous
White
(metals basis)
InF3
14,4959
Slightly soluble in water. Freely soluble in dilute acids.
99.95%
Moisture sensitive
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-005-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Indium(III) fluoride, anhydrous
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
  • P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Indium(III) fluoride