Learn More
Indium(III) chloride, White to off-white powder, 99.999% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
122.61 - 1301.48
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10025-82-8 |
---|---|
Moleculaire formule | InCl3 |
MDL-nummer | MFCD00011058 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11428490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044349.06 |
5 g |
122.61
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11418490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044349.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11438490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044349.22 |
100 g |
1301.48
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Indium(III) chloride is used as catalyst for aqueous organic reactions including C-C bond formation, aldol reactions, and reductions and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10025-82-8 | |
InCl3 | |
MFCD00011058 |
Specificatie
800°C | |
586°C | |
White | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00011058 | |
221.18 | |
3.46 |
Indium(III) chloride | |
10025-82-8 | |
Powder | |
InCl3 | |
Reacts with water. | |
Hygroscopic |
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-043-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Indium(III) chloride, ultra dry
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Indium chloride