Learn More
Indium(III) acetate, 99.99%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
92.19 - 298.93
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 25114-58-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H9InO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 291.95 |
InChI Key | LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt |
PubChem CID | 24191761 |
IUPAC Name | acetic acid;indium |
SMILES | CC(=O)O.[In] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11975921
|
Thermo Scientific Acros
436980100 |
10 g | Glass bottle |
92.19
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11985921
|
Thermo Scientific Acros
436980500 |
50 g | Glass bottle |
298.93
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysisChemische identificatiekenmerken
25114-58-3 | |
291.95 | |
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt | |
acetic acid;indium |
C6H9InO6 | |
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N | |
24191761 | |
CC(=O)O.[In] |
Specificatie
Indium(III) acetate | |
25114-58-3 | |
Crystalline Powder | |
C6H9InO6 | |
Solubility in water: soluble | |
CC(=O)O.[In] | |
291.95 | |
291.95 | |
Trace Metal Basis |
270.0°C | |
White | |
35.3 to 43.3% (In) (Complexometry) | |
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt | |
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N | |
acetic acid;indium | |
24191761 | |
99.99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash
GHS Signal Word: Warning
- Indium(III) acetate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.