Learn More
Indium(I) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
130.65 - 427.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13966-94-4 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00135543 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11318537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035700.03 |
1 g |
130.65
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11308537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035700.06 |
5 g |
427.13
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Indium(I) iodide can be used to prepare indium cluster and chain compounds. It is also used as a reagent to propagate organic reactions viz. cyclization and cleavage of diselenide or disulfide. It plays an important role in preparing indium containing complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Chemische identificatiekenmerken
13966-94-4 | |
MFCD00135543 |
Specificatie
Indium(I) iodide | |
Ultra dry | |
Beads | |
MFCD00135543 | |
241.72 | |
Ampule |
351°C | |
13966-94-4 | |
(metals basis) | |
Slightly soluble in some organic solvents,pyridine or m-xylene mixture. | |
99.998% | |
Light and moisture sensitive |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H334-H302-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-746-3
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Indium(I) iodide, ultra dry
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Indium iodide