Learn More
Indium(I) chloride, anhydrous, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
24.62 - 429.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13465-10-6 |
---|---|
Moleculaire formule | ClIn |
Molecular Weight (g/mol) | 150.27 |
MDL-nummer | MFCD00148875 |
InChI Key | APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M |
IUPAC Name | λ¹-indiganyliumylidene chloride |
SMILES | [Cl-].[In+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11389217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040033.02 |
0.5 g |
24.62
0.50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11399217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040033.06 |
5 g |
118.59
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11309227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040033.14 |
25 g |
429.14
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Indium chloride is a lewis acid catalyst in organic reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions and it is used in high-performing solar cells such as optics and microelectronics. It applications finds in semiconductor technology, producing phosphor,low pressure sodium lamp and produce high purity chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under argon
Chemische identificatiekenmerken
13465-10-6 | |
150.27 | |
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].[In+] |
ClIn | |
MFCD00148875 | |
λ¹-indiganyliumylidene chloride |
Specificatie
608°C | |
∼225°C | |
13465-10-6 | |
(metals basis) | |
MFCD00148875 | |
EM>13, | |
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M | |
λ¹-indiganyliumylidene chloride | |
150.27 | |
Chlorine-like | |
4.19 g/mL |
Indium(I) chloride | |
Anhydrous | |
Crystalline | |
ClIn | |
UN3260 | |
Soluble in water and THF. | |
[Cl-].[In+] | |
150.27 | |
99.995% | |
Moisture sensitive |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-693-3
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Packaged under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Indium chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Indium chloride