Learn More
Indium foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic™, 99.9975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
109.55 - 1501.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-74-6
Moleculaire formule In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
MDL-nummer MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synoniem indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11361179
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011384.FF
25 x 25 mm
109.55
25 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11345849
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011384.FI
50 x 50 mm
261.30
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11351179
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011384.FY
50 x 100 mm
509.54
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11341179
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011384.GK
100 x 200 mm
1501.47
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Indium foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic™, 99.9975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals