Learn More
Indium, 99.999%, Powder, Thermo Scientific Chemicals
207.03 - 2607.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-74-6 |
---|---|
Moleculaire formule | In |
Molecular Weight (g/mol) | 114.82 |
MDL-nummer | MFCD00134048 |
InChI Key | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
PubChem CID | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
IUPAC Name | indium |
SMILES | [In] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10398710
|
Thermo Scientific Acros
193180050 |
5 g | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
10514084
|
Thermo Scientific Acros
193180250 |
25 g | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
11907011
|
Thermo Scientific Acros
193181000 |
100 g | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysisChemische identificatiekenmerken
7440-74-6 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
5359967 | |
indium |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
Specificatie
Indium | |
7440-74-6 | |
2000.0°C | |
100.00% | |
In | |
06,293; 14,181; 16,181; 17,152 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
indium | |
5359967 | |
114.82 | |
Trace Metal Basis |
Gray | |
156.0°C | |
7.3000g/mL | |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
99.999% | |
Powder |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Indium, powder
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ontvlambare vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.