Learn More
Imidazole, 99+%, crystalline, Thermo Scientific Chemicals
Imidazole, 99+%, C3H4N2, CAS Number-288-32-4, glyoxalin, imidazole, miazole, imutex, pyrro b monazole, 1,3-diazole, imidazol, iminazole, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, glyoxaline, 1kg, 99% min. (GC), 23, 45, 255.0 deg.C to 256.0 deg.C, CHEBI:16069, White to Yellow or Beige, 206-019-2, 01,492; 02,220
81.91 - 511.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 288-32-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H4N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 68.08 |
MDL-nummer | MFCD00005183 |
InChI Key | RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole |
PubChem CID | 795 |
ChEBI | CHEBI:16069 |
IUPAC Name | 1H-imidazole |
SMILES | N1C=CN=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10697821
|
Thermo Scientific Acros
301872500 |
250 g | Plastic bottle |
81.91
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10561331
|
Thermo Scientific Acros
301870010 |
1 kg | Plastic bottle |
210.74
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10522714
|
Thermo Scientific Acros
301870025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
511.55
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
288-32-4 | |
68.08 | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
795 | |
1H-imidazole |
C3H4N2 | |
MFCD00005183 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
CHEBI:16069 | |
N1C=CN=C1 |
Specificatie
Imidazole | |
86.0°C to 90.0°C | |
255.0°C to 256.0°C | |
Authentic | |
C3H4N2 | |
23, 45 | |
15, 4953 | |
Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether | |
N1C=CN=C1 | |
68.08 | |
CHEBI:16069 | |
99+% |
288-32-4 | |
White to Yellow or Beige | |
145°C | |
99% min. (GC) | |
MFCD00005183 | |
01,492; 02,220 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
1H-imidazole | |
795 | |
68.08 | |
Crystalline Powder |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May damage the unborn child.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-019-2
- Imidazole
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.