Learn More
Imidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Imidazole, >-98.5%, C3H4N2, CAS Number-288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, 1,3-diazole, glyoxalin, glyoxaline, imidazol, imidazole, iminazole, imutex, miazole, pyrro b monazole, 500g, 99%, 23, 45, 255.0 deg.C to 256.0 deg.C, CHEBI:16069, White to Yellow, 01,492; 02,220, 145 deg.C, 68.08
26.13 - 1524.59
Chemische identificatiekenmerken
CAS 288-32-4
Moleculaire formule C3H4N2
Molecular Weight (g/mol) 68.08
MDL-nummer MFCD00005183
InChI Key RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synoniem imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC Name 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10686312
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122020050
5 g Glass Bottle
26.13
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10284730
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122021000
100 g Plastic Bottle
41.61
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10696502
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122025000
500 g Plastic Bottle
135.41
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10676122
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122020020
2 kg Plastic Bottle
439.19
2 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11976251
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122020100
10 kg Plastic drum
1524.59
10 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
288-32-4
68.08
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
795
1H-imidazole
C3H4N2
MFCD00005183
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CHEBI:16069
N1C=CN=C1
Specificatie
Imidazole
86.0°C to 90.0°C
255.0°C to 256.0°C
Authentic
C3H4N2
23, 45
15, 4953
Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether
N1C=CN=C1
68.08
CHEBI:16069
0.003mbar at 20°C
Flakes
288-32-4
White to Yellow
145°C
98.5% min. (GC)
MFCD00005183
01,492; 02,220
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
1H-imidazole
795
68.08
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May damage the unborn child.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-019-2
Productidentificatie
  • Imidazole
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.